Merck
30-4310
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸
SAJ special grade, ≥99.0%
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ special grade
pH:
1 (20 °C, 1 g/L)
グレード
SAJ special grade
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 文化財繊維サンプルの非破壊分析のための新しい繊維相吸着抽出法:この研究では、文化財繊維を損傷させることなく分析するための、トリフルオロ酢酸を利用した新しい抽出法が紹介されています。この技術により、古代の織物中の分析物の検出と定量化の効率と精度が向上します(Tanasescu et al., 2024)。
  • Alpibectir:(19)F-NMR、(1)H-NMR、および HRMS 分析を組み合わせた、ヒト対象試験における初の早期定性的・定量的代謝プロファイリング:この研究では、代謝プロファイリングにトリフルオロ酢酸を使用することで、NMR および HRMS 分析の分解能と精度を高め、薬物代謝の初期段階に関する重要な洞察を得ることができます(Weston et al., 2024)。
  • C8 液体クロマトグラフィーカラムにおける固定相勾配の準備と特性評価:固定相勾配の調製にトリフルオロ酢酸を使用することで、液体クロマトグラフィーにおける C8 カラムの性能と安定性が大幅に改善され、複雑な混合物の分離が最適化されます(Cecil et al., 2024)。
  • メソポーラス超常磁性酸化鉄ナノ粒子へのシアノコバラミン(ビタミン B[12])の吸着の最適化:この論文では、ビタミン B12 をナノ粒子に吸着させる最適化プロセスにおけるトリフルオロ酢酸の使用について詳述しており、栄養素送達システムの効力を高めています(Flieger et al., 2024)。
  • イチョウ中のギンコール酸およびギンコライドの同時定量のための、ダイオードアレイ検出法を用いた高速液体クロマトグラフィーの開発、検証、応用:この HPLC 法の開発ではトリフルオロ酢酸が利用されており、イチョウ抽出物中の複数の化合物を正確に同時定量することが可能になりました(Boateng et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-4310-BULK-J:
30-4310-5-500G-J:
30-4310-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Guillaume Plourde et al.
Lancet (London, England), 386(10009), 2192-2203 (2015-09-29)
Transradial access for cardiac catheterisation results in lower bleeding and vascular complications than the traditional transfemoral access route. However, the increased radiation exposure potentially associated with transradial access is a possible drawback of this method. Whether transradial access is associated
Yukiko Enomoto-Rogers et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1827-1834 (2013-02-13)
Fully substituted glucomannan triacetate (GMTAc) (degree of substitution (DS)=3.0) was prepared from konjac glucomannan (KGM) treated with acetic acid and trifluoroacetic anhydride (TFAA). The peaks in the (1)H- and (13)C NMR spectra of GMTAc were assigned in detail based on
Wen Zhang et al.
Methods (San Diego, Calif.), 81, 50-55 (2015-02-28)
Clinical tissue samples provide valuable information for understanding human diseases. One major type of clinical tissue sample that is amenable to various kinds of analysis is fresh frozen and optimal cutting temperature (OCT)-embedded primary patient tissue. Recent advances in mass
Christian D Kelstrup et al.
Journal of proteome research, 13(12), 6187-6195 (2014-10-29)
Shotgun proteomics is a powerful technology for global analysis of proteins and their post-translational modifications. Here, we investigate the faster sequencing speed of the latest Q Exactive HF mass spectrometer, which features an ultra-high-field Orbitrap mass analyzer. Proteome coverage is
Szabolcs Fekete et al.
Journal of chromatography. A, 1393, 73-80 (2015-04-01)
The goal of this work was to evaluate the changes in retention induced by frictional heating, pressure and temperature under ultra high pressure liquid chromatography (UHPLC) conditions, for four model proteins (i.e. lysozyme, myoglobin, fligrastim and interferon alpha-2A) possessing molecular