Merck
302031
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸
suitable for HPLC, ≥99.0%
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.005%
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下として使用されます:
  • HPLCによるバラ科抽出物中のクロロゲン酸とルチンの測定における移動相成分。
  • 血漿タンパク質のHPLC精製を行う前の、ウサギ血漿を抽出する溶媒。
  • HPLC分析前の、沈殿物から抽出されたアミノ酸を分離するための移動相溶媒。
微量環境分析に適しています。
おすすめ製品
HPLCLC-MS解析に理想的なLiChropur試薬をご参照ください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
302031-1L:
302031-6X1L:
302031-4X100ML:
302031-1ML:
302031-VAR:
302031-100ML:
302031-10X1ML:
302031-500ML:
302031-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kwang Su Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(9), 3591-3598 (2013-04-05)
Graphene-based electrochemical impedance sensors have recently received much attention due to their outstanding sensing capability and economic viability. In this study, we present a novel means of constructing an impedance sensing platform via harnessing intrinsic π-stacking interactions between probe protein
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Luz M Hernández-Maldonado et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit which is considered to be a source of dietary fiber (DF) and phenolic compounds (PCs). In this study, high DF mango-based fruit bars were developed from whole mango (peel and pulp). The
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
資料
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
すべて表示
プロトコル
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4