Merck
1.08218
Supelco
トリフルオロ酢酸 溶液
(25% solution in water) for protein sequenation
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
5446934
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
liquid
組成
Water, 74.5-75.5% Karl Fischer
濃度
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trifluoroacetic acid (TFA) can be used as a solvent in a reverse-phase HPLC system to separate peptides because it enhances peak resolution. It also has low absorption detection wavelengths and is relatively volatile and easily removed. For the majority of peptide separations, TFA has been used at concentrations ranging from 0.05 to 0.1%(6.5-13 mM).
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 24.5 - 25.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.129 - 1.131
Fluorescence (at 254 nm): ≤ 2 ppb
Fluorescence (at 365 nm): ≤ 2 ppb
Water (according to Karl Fischer): 74.5 - 75.5 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1043(1), 9-18 (2004-08-20)
Trifluoroacetic acid (TFA) remains the dominant mobile phase additive for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) of peptides after more than two decades since its introduction to this field. Generally, TFA has been employed in a concentration range of 0.05-0.1% (6.5-13