グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
アナライトの機能クラス
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
アナライトの化学物質クラス
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
テクニック
MALDI-MS: suitable
溶解性
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(Br)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChI Key
REWONLOPJHWIMK-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
89063-BULK:
89063-VAR:
89063-100MG:4548173907888
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)