Merck
70990
Supelco
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
別名:
α-CCA, α-CHCA, α-シアノ, 4-HCCA, ACCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
CAS番号:
分子量:
189.17
Beilstein:
3271427
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
アナライトの化学物質クラス
glycans, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
溶解性
methanol: 10 mg/mL, clear
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI Key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸(α-CHCA)は、マトリクス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)飛行時間型(TOF)質量分析計においてペプチドやタンパク質のイオン化を促すためのマトリクスとして広く用いられています。
アプリケーション
α-CHCAは低濃度のタンパク質消化物のMALDI-TOFでの検出感度向上のためのマトリクスとして使用されました。
その他情報
プロテオミクスの分野で、マトリックス支援レ-ザ-脱離イオン化質量分析法(MALDI-MS)によるペプチド分析においてマトリックスとして用いられます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
70990-BULK-F:
70990-250MG-F:4548173178028
70990-VAR-F:
70990-INTR-F:
70990-1G-F:4548173178011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S.D. Patterson, V. Katta
Analytical Chemistry, 66, 3729-3729 (1994)
J Gobom et al.
Analytical chemistry, 73(3), 434-438 (2001-02-24)
We present a new MALD1 sample preparation technique for peptide analysis using the matrix alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (CHCA) and prestructured sample supports. The preparation integrates sample purification, based on the affinity of microcrystalline CHCA for peptides, thereby simplifying the analysis of
Xiangping Zhu et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 14(4), 298-307 (2004-01-13)
Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (alpha-CHCA) as a matrix facilitates the ionization of proteins and peptides in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer. The matrix itself also ionizes and so do its sodium and potassium adducts. Matrix clusters and metal
Bin Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 23-31 (2010-04-17)
Studies in mice and guinea pigs have shown that albumin is a new biomarker of organophosphorus toxicant (OP) and nerve agent exposure. Our goal was to determine whether OP-labeled albumin could be detected in the blood of humans exposed to
Kevser Biberoglu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1834(4), 745-753 (2013-01-29)
Acetylcholinesterase (AChE) in the serum of fetal cow is a tetramer. The related enzyme, butyrylcholinesterase (BChE), in the sera of humans and horse requires polyproline peptides for assembly into tetramers. Our goal was to determine whether soluble tetrameric AChE includes
関連コンテンツ
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.