Merck
476870
Sigma-Aldrich
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸
99%
別名:
α-CCA, α-CHCA, α-シアノ, 4-HCCA, ACCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
CAS番号:
分子量:
189.17
Beilstein:
3271427
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
245-250 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI Key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸は、マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析法によるペプチド分析のために一般的に使用されるマトリックスです。キノコチロシナーゼのモノフェノラーゼ活性とジフェノラーゼ活性を阻害します。
アプリケーション
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸(CHC)は、NaYゼオライトへのCHCのカプセル化に使用されました。いくつかの定評のあるin vitro血管新生アッセイを用いてパクリタキセル誘導体の活性を調べるためのマトリックスとして使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
476870-BULK:
476870-VAR:
476870-2G:4548173157368
476870-10G:4548173157351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Encapsulation of α-cyano-4-hydroxycinnamic acid into a NaY zeolite.
Vilaca N, et al.
J. Mater. Sci., 46(23), 7511-7516 (2011)
Claudia Ryppa et al.
International journal of pharmaceutics, 368(1-2), 89-97 (2008-11-11)
The alpha(v)beta(3) integrin is overexpressed on proliferating endothelial cells such as those present in growing tumors as well as on tumor cells of various origins. Tumor-induced angiogenesis can be inhibited in vivo by antagonizing the alpha(v)beta(3) integrin with small peptides
Yusaku Hioki et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 48(11), 1217-1223 (2013-11-22)
We describe here an optimization study of the sample preparation conditions for sensitive detection of peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS). Among many factors in the conditions, we varied the percent acetonitrile in the peptide solution, the percent
Inhibitory effects of α-cyano-4-hydroxycinnamic acid on the activity of mushroom tyrosinase.
Qiu L, et al.
Food Chemistry, 112(3), 609-613 (2009)
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Analytical chemistry, 84(16), 7152-7157 (2012-08-07)
D(4)-α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (D(4)-CHCA) has been synthesized for use as a matrix for matrix-assisted laser desorption ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and MALDI-MS imaging (MSI) of small molecule drugs and endogenous compounds. MALDI-MS analysis of small molecules has historically been hindered by interference