アッセイ
95%
形状
solid
mp
40-43 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OPO.CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N.H3O2P/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-2/h2-7H2,1H3;1-3H
InChI Key
BNCZSWZTYPTERM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-エチルピペリジン次亜リン酸塩は、水媒体および有機媒体の両方で炭素-炭素結合形成ラジカル反応を促進します。 EPHPは、gem-ジハロ化合物の電子不足オレフィンへのラジカル追加中に、良質な連鎖伝達体として重要な役割を果たします。 ハロゲン化有機物に対して適したラジカル還元剤として報告されています。
アプリケーション
1-エチルピペリジン次亜リン酸塩(EPHP)は、以下の研究に使用できます:
- さまざまな疎水性基質に対する水中での効果的なラジカル環化反応の水溶性連鎖伝導体として。
- 植物毒素代謝体アルボアトリンおよびエピマーの合成のためのラジカル環化工程において。
- 二官能性ペンタフルオロフェニル/2,4,6-トリクロロフェニルスルホン酸の調整。
- 1-デオキシ-1-ハロ-1-ヨードアルジトールにおけるヨウ素原子の化学選択的ラジカル還元。
以下のための試薬です。
分子内ヨードエーテル化によるスピロケタールの合成
塩基によって転位‐環化に転換した簡易ラジカル環化
ラジカル脱酸素
アリル性H-ホスフィン酸の合成
分子内ヨードエーテル化によるスピロケタールの合成
塩基によって転位‐環化に転換した簡易ラジカル環化
ラジカル脱酸素
アリル性H-ホスフィン酸の合成
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436178-VAR:
436178-5G:
436178-25G:
436178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Hypophosphite mediated carbon-carbon bond formation: A clean approach to radical methodology.
Tetrahedron Letters, 40(!2), 2415-2416 (1999)
Hypophosphite mediated carbon-carbon bond formation: total synthesis of epialboatrin and structural revision of alboatrin.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 3071-3073 (1999)
Chemoselective 1-ethylpiperidine hypophosphite (EPHP)-mediated intermolecular radical additions of 1-deoxy-1-halo-1-iodo-alditols to electron-deficient olefins.
Tetrahedron Letters, 47(51), 9057-9060 (2006)
Tributyltin hydride and 1-ethylpiperidine hypophosphite mediated intermolecular radical additions to 2, 4, 6-trichlorophenyl vinyl sulfonate.
Tetrahedron Letters, 48(50), 8926-8929 (2007)
Stereoselective synthesis of trisubstituted tetrahydrofurans by radical cyclisation reaction using a hypophosphite salt. Application to the total synthesis of (?)-dihydrosesamin.
Tetrahedron, 58(12), 2435-2439 (2002)