グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
アナライトの機能クラス
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
アナライトの化学物質クラス
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
テクニック
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
溶解性
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
OC(/C(C#N)=C/C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
InChI
1S/C10H2F5NO2/c11-5-4(1-3(2-16)10(17)18)6(12)8(14)9(15)7(5)13/h1H,(H,17,18)/b3-1+
InChI Key
LYNQRDIQUFMLTI-HNQUOIGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
38419-VAR:
38419-100MG:4548173965208
38419-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)