Merck
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
別名:
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12N2O
CAS番号:
分子量:
248.28
Beilstein:
3612052
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
MALDI-MS: suitable
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
NC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)c2ccccc2)\C#N
InChI
1S/C16H12N2O/c17-11-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,(H2,18,19)/b15-10+
InChI Key
FOQBACWKDMSJBT-XNTDXEJSSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
69028-100MG:
69028-BULK:
69028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)