Merck
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
別名:
Aluminium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.22
フォーム
grit
品質水準
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(grit) for synthesis
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg