Merck
365319
Sigma-Aldrich
亜鉛‐銅合金
powder
別名:
亜鉛-銅合金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
mp
419-420 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
InChI Key
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Unravelling rechargeable zinc-copper batteries by a chloride shuttle in a biphasic electrolyte: This article explores the use of zinc-copper redox couples in rechargeable batteries, focusing on their high reversible capacity and efficiency. (Xu et al., 2023).
  • Rapid and Safe Continuous-Flow Simmons-Smith Cyclopropanation using a Zn/Cu Couple Column: This research presents a continuous-flow Simmons-Smith cyclopropanation method utilizing a zinc-copper couple column reactor for safer and faster reactions. (Nova-Fernández et al., 2024).
  • Efficient removal of aniline by micro-scale zinc-copper (mZn/Cu) bimetallic particles in acidic solution: The study demonstrates the effective degradation of aniline using micro-scale zinc-copper bimetallic particles, focusing on the oxidation degradation mechanism. (Li et al., 2019).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
365319-100G:4548173938820
365319-BULK:
365319-VAR:
365319-250G:
365319-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
亜鉛 nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
亜鉛
亜鉛 dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
亜鉛
亜鉛 powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
亜鉛
亜鉛 purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
亜鉛
銅 nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
774081