Merck
520365
Sigma-Aldrich
銅-スズ合金
spherical powder, −200 mesh
別名:
Sn5Cu84, 青銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sn5Cu84
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
31152304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
spherical powder
品質水準
組成
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
粒径
−200 mesh
SMILES記法
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
InChI Key
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520365-VAR:
520365-1KG:4548173943206
520365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.