Merck
294454
Sigma-Aldrich
ギ酸カリウム
ReagentPlus®, 99%
別名:
ギ酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOK
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
3623272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
165-168 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.K/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ギ酸カリウムは、Wiener推定法によるラマンスペクトルの再構成の研究のための液体ファントムの合成のための生化学成分として使用されてきました
以下の用途で使用できます:
  • 1~5 mol %のCO存在下におけるハロゲン化アリールのヒドロキシカルボニル化
  • ペルオキシ二硫酸ナトリウムの熱活性化のための添加剤として
  • 鈴木クロスカップリング反応における不要なボロン酸ホモカップリング反応を抑制するための還元剤として
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
294454-BULK:
294454-1KG:
294454-500G:
294454-25G:
294454-VAR:
294454-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adrianna Nogalska et al.
Membranes, 10(11) (2020-11-25)
Membrane electrode assemblies (MEAs) with palladium catalysts were successfully prepared by using a home-made manual pressing system with Nafion glue application that contributed to a decrease of additional energy consumption. The catalyst coated membranes were prepared with supported palladium on
Effective palladium-catalyzed hydroxycarbonylation of aryl halides with substoichiometric carbon monoxide.
Korsager S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(8), 2891-2894 (2013)
A Method to Create a Universal Calibration Dataset for Raman Reconstruction Based on Wiener Estimation.
Chen S, et al.
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 22(3), 1-7 (2016)
Suppression of a palladium-mediated homocoupling in a Suzuki cross-coupling reaction. Development of an impurity control strategy supporting synthesis of LY451395.
Miller WD, et al.
Organic Process Research & Development, 11(3), 359-364 (2007)
Verónica C Mora et al.
Chemosphere, 75(10), 1405-1409 (2009-03-17)
The kinetics and mechanism of the thermal activation of peroxydisulfate, in the temperature range from 60 to 80 degrees C, was investigated in the presence and absence of sodium formate as an additive to turn the oxidizing capacity of the