アッセイ
≥95%
形状
liquid
色
slightly yellow to deep brown-yellow
屈折率
n20/D 1.6570 (lit.)
bp
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
17640-VAR:
17640-BULK:
17640-100ML:
17640-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック