Merck
185752
Sigma-Aldrich
1-クロロナフタレン
technical grade
別名:
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7Cl
CAS番号:
分子量:
162.62
Beilstein:
970836
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.632 (lit.)
bp
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-クロロナフタレン(CN)は、バルクヘテロ接合太陽電池の電力変換効率を改善します。β-シクロデキストリン(β-CD)と2:2包接錯体を形成します。この包接錯体は、β-CD-1CN包接錯体が1:1で自己会合することで生成します
アプリケーション
1-クロロナフタレンは、フラーレンベースの光起電力デバイスの製造における溶媒添加剤として使用されました。亜ヒ酸塩を測定するための、ポリ塩化ビニルをベースとする5,10,15,20-テトラキス(4-メトキシフェニル)ポルフィリナトコバルト(II)膜の調製に使用されました
その他情報
2-クロロナフタレンを含有します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185752-100G:
185752-BULK:
185752-5G:
185752-VAR:
185752-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ji Sun Moon et al.
Nano letters, 10(10), 4005-4008 (2010-09-10)
The bulk heterojunction (BHJ) material Si-PDTBT:PC(70)BM is sensitive to the use of a small amount of 1-chloronaphthalene (CN) as a processing additive; CN as a cosolvent (e.g., 4% in chlorobenzene) causes in a factor of 2 increase in the power
Gisela L Schulz et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 680-689 (2013-11-10)
The optimization of solution-processed organic bulk-heterojunction solar cells with the acceptor-substituted quinquethiophene DCV5T-Bu 4 as donor in conjunction with PC61BM as acceptor is described. Power conversion efficiencies up to 3.0% and external quantum efficiencies up to 40% were obtained through
Fluorescence Polarization Studies of Inclusion Complexes between ?-Cyclodextrin and 1-Chloronaphthalene in Aqueous and Aqueous d-Glucose Solutions.
Hamai S.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(2), 293-298 (1999)
V K Gupta et al.
Talanta, 65(3), 730-734 (2008-10-31)
PVC based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) (TMOPP-Co) (I) as electroactive material with dibutyl butyl phosphonate (DBBP), dioctyl phthalate (DOP), 1-chloronaphthalene (CN), tri-n-butyl phosphate (TBP) and tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEP) as plasticising solvent mediators have been prepared and tried for arsenite determination. The
A rare fetal case of wood preservative, monochloronaphthalene (MCN), poisoning.
S Tsunenari et al.
Forensic science international, 20(2), 173-178 (1982-09-01)