蒸気圧
0.05 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
610 °C
有効性
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-1.5 % (v/v)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
24-27 °C
転移温度
flash point 115 °C
溶解性
0.018 g/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質