Merck
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
別名:
Biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-163-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
自己発火温度
570 °C
有効性
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
転移温度
flash point 113 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5