安全性情報
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
別名:
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-456-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
0.08 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
有効性
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
転移温度
flash point 101.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体