Merck
183695
Sigma-Aldrich
2′-ブロモアセトフェノン
99%
別名:
1-アセチル-2-ブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
199.04
Beilstein:
1931534
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
密度
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI Key
PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′-ブロモアセトフェノン(2-ブロモアセトフェノン)は、キラルなカンファースルホンアミドを触媒とするフェニルアセチレンとのエナンチオ選択的付加反応を起こします。パラジウム触媒存在下で脂肪族第一級アミンと反応し、3-メチレンイソインドリン-1-オンを産出します。
アプリケーション
2′-ブロモアセトフェノン(2-ブロモアセトフェノン)は、新しい一連の非縮合5,5-ビシクルの合成に使用されました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183695-BULK:
183695-5G:
183695-25G:
183695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Non-Condensed Trifluoromethylated 5, 5-Bicycles: Synthesis of 2-[3-Alkyl (phenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-4-phenyl-5-alkylthiazole and-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzothiazole Systems.
Bonacorso HG, et al.
Synthesis, 2002(08), 1079-1083 (3003)
Palladium-catalysed convenient synthesis of 3-methyleneisoindolin-1-ones.
Cho CS, et al.
Synthetic Communications, 32(!2), 1821-1827 (2002)
Enantioselective alkynylation of aromatic ketones catalyzed by chiral camphorsulfonamide ligands.
Gui Lu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(41), 5057-5058 (2003-11-05)