Merck
70480
Supelco
α-ナフロールベンゼイン
indicator (pH 8.2-10.0)
別名:
4,4'-(α-ヒドロキシベンジリデン)ジ-1-ナフトール, p-ナフトールベンゼイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18O2
CAS番号:
分子量:
374.43
Beilstein:
2628063
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
indicator (pH 8.2-10.0)
品質水準
形状
powder
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI Key
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ナフトールベンゼインは酸塩基滴定法で広く使用されている色素です。
アプリケーション
α-ナフトールベンゼインは酸塩基滴定の場合に行われる逐次的注入分析法において指示薬として使用されています。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70480-50G:
70480-VAR:
70480-BULK:
70480-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)