蒸気密度
11.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
635 °F
屈折率
n20/D 1.637 (lit.)
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
密度
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185574-1L:
185574-250ML:
185574-BULK:
185574-250G:4548173929545
185574-1KG:4548173929538
185574-5ML:
185574-5G:
185574-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック