Merck
B58202
Sigma-Aldrich
3-ブロモベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CN
CAS番号:
分子量:
182.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
225 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI Key
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B58202-1G:4548173189215
B58202-BULK:
B58202-10G:4548173189208
B58202-100G:4548173189192
B58202-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)