Merck
349984
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチルピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
87 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4-methylpyridine may be used:
  • in the total synthesis of ocular age pigment A2-E (2 equiv of retinal (vitamin A) and 1 equiv of ethanolamine)
  • in the preparation of methoxy-2-(2-pyridyl)indoles
  • in the preparation of 2-(2′,4′-difluorophenyl)-4-methylpyridine, via a Suzuki coupling reaction with 2,4-difluorophenylboronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349984-VAR:
349984-10G:
349984-1G:
349984-BULK:
349984-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Blue Emitting Cationic Iridium Complexes Containing Two Substituted 2-Phenylpyridine and One 2, 2'-Biimidazole for Solution-Processed Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs).
Yun S-J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(11), 3645-3650 (2012)
Pd (0)-Catalyzed cross-coupling reactions of 2-indolylzinc halides. A convenient route to indolo [2, 3-a] quinolizidines.
Amat M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 73, 82-82 (2002)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)
Hector H Huang et al.
Nature communications, 11(1), 1931-1931 (2020-04-24)
Enhancing the efficacy of proteasome inhibitors (PI) is a central goal in myeloma therapy. We proposed that signaling-level responses after PI may reveal new mechanisms of action that can be therapeutically exploited. Unbiased phosphoproteomics after treatment with the PI carfilzomib surprisingly demonstrates