アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.633 (lit.)
bp
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
thioether
SMILES記法
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI Key
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Bromothioanisole has been used in the preparation of:
- thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
- 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
260851-5G:
260851-VAR:
260851-BULK:
260851-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5) 2) 2: synthesis and reactivity with donors and alkynes.
Organometallics, 30(13), 3652-3657 (2011)
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(27), 4957-4960 (2009-06-06)
Going fishing! The sulfonium borane [1](+) complexes cyanide in pure water at the maximum allowable concentration of 50 ppb recommended by the European Union. The high cyanide ion affinity displayed by this compound arises from favorable Coulombic effects augmented by
Isolation of S-(bromophenyl)cysteine isomers from liver proteins of bromobenzene-treated rats.
Chemical research in toxicology, 4(1), 17-20 (1991-01-01)