Merck
242950
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-N,N-ジメチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
200.08
Beilstein:
2206155
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CN(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモ-N,N-ジメチルアラニンは、(薬学では)ヨウ化物、ヨウ素酸塩(ヨウ素添加食卓塩)として存在し、(牛乳や野菜において)有機化合物に共有結合しているヨウ素の決定において内部基準として使用されてきました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
242950-25G:
242950-VAR:
242950-BULK:
242950-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paramita Das et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 33-39 (2004-02-06)
A rapid sequence of oxidation and iodination using 2-iodosobenzoate as an oxidizing agent and N,N-dimethylaniline as an iodine scavenger at pH 6.4, when 4-iodo-N,N-dimethylaniline is formed, has been used for the determination of iodide by GC-MS. Solid phase microextraction (SPME)
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.