Merck
666939
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-N,N-ジメチルアニリン
97%
別名:
(3-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-3-dimethylaminobenzene, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-bromobenzene, 3-Bromo-N,N-dimethylaniline, 3-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, N-(3-Bromophenyl)dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H5N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6015
密度
1.402 g/mL at 25 °C
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CN(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
666939-1G:
666939-VAR:
666939-5G:
666939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to