About This Item
化学式:
CH3COSK
CAS番号:
分子量:
114.21
Beilstein:
4428862
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
フォーム:
solid
おすすめの製品
詳細
チオ酢酸カリウムは、硫化反応における硫黄源であり、求核置換反応およびビニル置換反応の試薬として使用されます。
アプリケーション
S-アリ-ルチオ酢酸エステルとその誘導体を生成するハロゲン化アリ-ルとトリフラ-トとのパラジウム触媒によるカップリング反応。
ハロゲン化物からチオ-ルを得る試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
241776-BULK:
241776-100G:
241776-VAR:
241776-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potassium Thioacetate
Qiao Z and Jiang X
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-8 (2001)
Tetrahedron Letters, 48, 3033-3033 (2007)
Subal Dey et al.
Inorganic chemistry, 57(10), 5939-5947 (2018-05-02)
Reduction of CO2 holds the key to solving two major challenges taunting the society-clean energy and clean environment. There is an urgent need for the development of efficient non-noble metal-based catalysts that can reduce CO2 selectively and efficiently. Unfortunately, activation
Yang Wang et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-13)
Photodynamic therapy (PDT) as a non-aggressive therapy with fewer side effects has unique advantages over traditional treatments. However, PDT still has certain limitations in clinical applications, mainly because most photosensitizers utilized in PDT are hydrophobic compounds, which will self-aggregate in
Potassium thioacetate
Soria-Castro SM
Synlett (2012)