由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; roasted
SMILES記法
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
W421001-BULK:
W421001-SAMPLE:
W421001-VAR:
W421001-5KG:4548173317328
W421001-100G:4548173317311
W421001-1KG:4548173296883