Merck
W350206
Sigma-Aldrich
2-メルカプト-3-ブタノール、異性体混合物
mixture of isomers, ≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
CAS番号:
分子量:
106.19
FEMA番号:
3502
EC Number:
欧州評議会番号:
760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.024
NACRES:
NA.21
官能:
meaty; alliaceous; sulfurous
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
53 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChI Key
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Taste at 4 ppm
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W350206-VAR-K:
W350206-1KG-K:4548173978482
W350206-25G-K:4548173978499
W350206-1KG:
W350206-25G:
W350206-100G:
W350206-100G-K:4548173978475
W350206-BULK-K:
W350206-SAMPLE:
W350206-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)