由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
63 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
onion
SMILES記法
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331104-BULK-K:
W331104-100G:
W331104-25G-K:4548173976990
W331104-250G:
W331104-SAMPLE-K:
W331104-1KG-K:
W331104-VAR-K:
W331104-25G:
W331104-SAMPLE:
W331104-250G-K:4548173976983
W331104-1KG:
W331104-100G-K:4548173976976