Merck
58267
ステンレス鋼インレットフィルター
pore size 2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
ポアサイズ
2 μm
詳細
2 µm多孔性フィルターエレメント付きのオールステンレス構造、直径11/16 インチ(1.7 cm)。1/8 インチパイプ。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)