Merck
E26223
Sigma-Aldrich
二硫化ジエチル
99%
別名:
二硫化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2S2
CAS番号:
分子量:
122.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl Disulfide is a chemical reactant andindustrial catalyst with significant catalytic properties. It is a compoundthat participates in solid-gas reactions, particularly with iron foils at higher temperatures, leading to the formation of iron sulfide films.It can react with hydrogen at 200°C to produce ethanethiol, exhibiting higher reactivity and selectivity compared to reactions in helium.
アプリケーション
  • 司法毒性学におけるマレイン酸フェニラミン:液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法(LC-MS/MS)を使用して、代替の生物学的マトリックスにおけるマレイン酸フェニラミンの評価を調査しました。この研究は、毒性学的研究におけるマレイン酸フェニラミンの重要性を強調し、法医学的調査および治療薬物モニタリングに貢献しています(Makhdoom et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E26223-BULK:
E26223-100G:
E26223-25G:
E26223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of iron sulfide films through solid-gas reaction of iron with diethyl disulfide
Ocampo-Macias, T and Lara-Romero, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 36, 385-394 (2015)
Selective hydrogenation of diethyl disulfide to ethanethiol in the presence of sulfide catalysts
Mashkina, AV and Khairulina, et al.
Kinetics and Catalysis, 43, 261-267 (2002)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample