Merck
W409301
Sigma-Aldrich
二硫化ジエチル
99%, FG
別名:
二硫化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2S2
CAS番号:
分子量:
122.25
FEMA番号:
4093
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.012
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
alliaceous
SMILES記法
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl disulfide is one of the most abundant VSCs (volatile sulfur compounds) in durian fruit . The product exhibits a pungent smell like garlic or onion in Chanthaburi 1 and Monthong, which are two popular durian cultivars .
アプリケーション
Diethyl disulfide is one of the key aroma compounds in durian fruit, and it is high in polyphenolic antioxidants, vitamins, dietary fibers, and minerals.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W409301-5KG:
W409301-100G:4548173980980
W409301-SAMPLE:
W409301-BULK:
W409301-VAR:
W409301-1KG:4548173980997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fruit volatile fingerprints characterized among four commercial cultivars of Thai durian (Durio zibethinus)
Aschariyaphotha W, et al.
Journal of Food Quality, 2021, 1-12 (2021)
The possible reduction mechanism of volatile sulfur compounds during durian wine fermentation verified in modified buffers
Lu Y, et al.
Molecules (Basel), 23(6), 1456-1456 (2018)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample