アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
641480-VAR:
641480-25G:
641480-BULK:
641480-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック