アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
77-78 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(SSc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
MERLDGDYUMSLAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Aminophenyl disulfideは、主に化学合成における試薬として使用されます。また、サイクロプロペインの合成に用いるクリンコヴィッチ反応の触媒として使用されます。チオール・ジスルフィド交換反応に関与して、他のチオールやジスルフィドとの共有結合の形成を促進します。4-Aminophenyl disulfideは、特に重合反応において、架橋剤としてよく使用され、その反応の中でポリマーの機械的性質や温度特性を強化します。また、導電性ポリマーにおいてドーパントまたは電荷移動剤としても機能し、その電気伝導度を改善します。
アプリケーション
4-Aminophenyl disulfideは、以下のように使用されます:
バイオコンジュゲーション:アミン基は、カルボン酸またはその誘導体と反応して、タンパク質やペプチドなどの生体分子の結合に役立ちます。これは特に、がん細胞やその他の疾患部位に到達できる分子と薬剤が直接結合している標的ドラッグデリバリーシステムの開発において有用です。.
診断薬:バイオセンサなどの診断デバイスの表面修飾に使用できます。センサ表面への生体分子の固定化に役立ち、検出の感度と特異性を高めます。
- その定量的な修復効率により、自己修復性poly(urea-urethane) elastomersの合成における架橋剤として使用されます。これらの自己修復性材料は、ドラッグデリバリー、創傷治癒、組織工学、エレクトロニクス、航空宇宙、コーティング剤などのさまざまな分野で利用されています。
- エポキシネットワークのケミカルリサイクルを可能にする動的ジスフルフィド結合の存在により、再成型・修復・再利用が可能なエポキシネットワークの組成における硬化剤として使用されます。これらのエポキシネットワークは、さまざまな用途で広く使用されており、例えば複合材料、コーティング剤、接着剤、繊維強化熱硬化性複合材料などの用途があります。
- 高性能材料における潜在的用途のための、機械的性質とマルチ形状記憶能力を備えたエポキシVitrimerおよび炭素繊維複合材料の開発のための架橋剤として使用されます。
バイオコンジュゲーション:アミン基は、カルボン酸またはその誘導体と反応して、タンパク質やペプチドなどの生体分子の結合に役立ちます。これは特に、がん細胞やその他の疾患部位に到達できる分子と薬剤が直接結合している標的ドラッグデリバリーシステムの開発において有用です。.
診断薬:バイオセンサなどの診断デバイスの表面修飾に使用できます。センサ表面への生体分子の固定化に役立ち、検出の感度と特異性を高めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
369462-5G:
369462-BULK:
369462-25G:
369462-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biochimica et biophysica acta, 830(1), 71-79 (1985-07-18)
The effects of four thiol reagents on the kinetics of polymerization of hemoglobin S have been studied in high phosphate buffer (1.8 M), in the presence (3 mM) or absence of sodium dithionite, depending on the reduction of mixed disulfides
ChemSusChem, 10(14), 2936-2944 (2017-05-31)
Epoxy-based thermosets are one of the most popular matrix materials in many industries, and significant environmental benefits can be obtained by developing a recyclable variant of this widely utilized material. Incorporation of a bio-based disulfide additive within a commercial epoxy
Blood, 73(1), 312-317 (1989-01-01)
It has been shown that certain dogs have erythrocytes characterized by an inherited high concentration of reduced glutathione (GSH), five to seven times the normal level (high-GSH RBCs). We examined whether increased GSH in dog erythrocytes leads to increased protection