Merck
166766
Sigma-Aldrich
二硫化2-アミノフェニル
98%
別名:
2,2′-ジアミノジフェニルジスルフィド, 2,2′-ジチオジアニリン, ビス(2-アミノフェニル) ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NC6H4)2S2
CAS番号:
分子量:
248.37
Beilstein:
914032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
91-92 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChI Key
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
166766-10G:
166766-VAR:
166766-50G:
166766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Benjamin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 7(1), 69-81 (1981-01-01)
Guided by structure-activity relationships among carcinogenic aromatic amines, a sulfur-containing aromatic diamine was designed as a possible noncarcinogenic replacement for the resin hardener 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA). However, in small-scale tests in rats the analog diaminodiphenyldisulfide (DDDS) caused necrotic changes in the