Merck
32955
Supelco
4,4′-ジアミノジフェニルスルフィド
analytical standard
別名:
4,4′-チオジアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(C6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
216.30
Beilstein:
1875513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32955-BULK:
32955-250MG:4548173937571
32955-1G:4548173937564
32955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
4,4'-Thiodianiline.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III248-III249 (2004-01-01)
R Hasegawa et al.
Carcinogenesis, 12(8), 1515-1518 (1991-08-01)
Three thyroid carcinogens, 2,4-diaminoanisole sulfate (DAAS), N,N'-diethylthiourea (DETU) and 4,4'-thiodianiline (TDA), were simultaneously administered in the diet to male F344 rats at one-third the concentration of the reported TD50 levels (610, 200 and 46 p.p.m. respectively) for 52 weeks. The
L Pomorski et al.
Neoplasma, 49(4), 247-250 (2002-10-17)
Male Wistar rats were divided into two groups. Rats of group 1 were fed basal powdered diet containing 610 ppm 2,4- diaminoanisole sulfate (DAAS), 46 ppm 4,4'-thiodianiline (TDA) and 200 ppm N,N'-diethylthiourea (DETU) for 52 weeks (DTD treatment). Rats of
4,4'-Thiodianiline.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 404-405 (2011-08-25)
4,4'-Thiodianiline.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 147-154 (1982-04-01)