テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
InChI
1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
InChI Key
WECDUOXQLAIPQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used as a reference standard for the analysis of 4,4′-methylene-bis(2-methylaniline) in dyes, cosmetics, finger paints and inks for pens and tattoos by LC-MS.
注意
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46106-100MG:4548173955780
46106-VAR:
46106-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック