Merck
M44451
Sigma-Aldrich
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン)
97.5 - 102.5% purity, powder, crystals or chunks
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-4,4′-ジアミノジフェニルメタン, N,N,N′,N′-テトラメチル-4,4′-メチレンジアニリン, Arnolds塩基, Michlers塩基
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H4N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
254.37
Beilstein:
479956
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン), 97.5% (GC)
品質水準
アッセイ
97.5% (GC)
形状
powder, crystals or chunks
テクニック
titration: suitable
white to faint beige, to Tan
mp
88-89 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(Cc2ccc(cc2)N(C)C)cc1
InChI
1S/C17H22N2/c1-18(2)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(3)4/h5-12H,13H2,1-4H3
InChI Key
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン)は染料製造の中間体であり、鉛を定量するための試薬として機能します。また、シアンの定性アッセイに適しています。
アプリケーション
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン)は、細菌によるシアン化水素の生成を確認するために使用されています。
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン)は、HCN放出を視覚化するためのFeigl-Anger紙の調製で構成要素として使用されています。また、β-シクロデキストリンとの包接錯体の調製と特性解析に適している場合もあります。
生物化学的/生理学的作用
4,4′-メチレンbis(N,N-ジメチルアニリン)は、前駆体の付加物精製に使用されます。その塩酸塩の調製で中間体として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M44451-500G:
M44451-BULK:
M44451-100G:
M44451-VAR:
M44451-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Is the ability of biocontrol fluorescent pseudomonads to produce the antifungal metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol really synonymous with higher plant protection?
Rezzonico F
The New phytologist, 173, 861-861 (2007)
Eighth Annual Report on Carcinogens (1999)
The multiple strategies of an insect herbivore to overcome plant cyanogenic glucoside defence
Pentzold S, et al.
Testing, 9(3), e91337-e91337 (2014)
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethyl)benzenamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III168-III168 (2004-01-01)
A S Murthy
Toxicology letters, 6(6), 391-397 (1980-10-01)
Follicular neoplasms of the thyroid gland developed in 79 of 200 Fischer 344 rats of both sexes, fed either 0.0375% or 0.075% 4,4'-methylene-bis-(N,N-dimethyl)-benzenamine (MDBA) mixed with the diet. Hyperplastic changes in the follicular epithelium occurred in 12 rats fed the