蒸気圧
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P7908-VAR-A:
P7908-100G-A:
P7908-BULK-A:
P7908-25G-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.