Merck
675105
Sigma-Aldrich
(11-メルカプトウンデシル)ヘキサ(エチレングリコール)
90%
別名:
(1-メルカプトウンデカ-11-イル)ヘキサ(エチレングリコール), MUHEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H48O7S
CAS番号:
分子量:
468.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.474
密度
1.0154 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
InChI Key
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
675105-BULK:
675105-250MG:
675105-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.