製品名
4arm-PEG10K-NH2, pentaerythritol core, average Mn 10,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7011-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.