product name
4arm-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
形状
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7020-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.