Merck
JKA7002
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, SH, thiol reactive
別名:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
4arm-PEG-SH, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
アプリケーション
用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面官能基化などがあります。
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.