製品名
4arm-PEG10K-SH, pentaerythritol core, average Mn 10,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10,000
含みます
≥40 ppm DTT
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.