Merck
JKA7005
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
別名:
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7005-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.