Merck
JKA7034
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, Acrylate
別名:
4arm-PEG-Acrylate, 4arm-PEG-ACLT, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Acrylate, average Mn 20,000
形状
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reaction type: Polymerization Reactions
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Acrylate. Hydrogel PEG. Used in vinyl polymerization or co-polymerization.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Schukur, L., et al.
Advanced Helathcare Materials, 2(1), 195-205 (2013)
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Shrike Zhang教授(Harvard Medical School、米国)が、in vitroの薬物試験のための3Dバイオプリンティング組織モデルの進展について述べ、バイオインクの選択基準と組織モデルのバイオファブリケーションにおける3Dバイオプリンティングの応用例を紹介します。
すべて表示
プロトコル
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.