Merck
441864
Sigma-Aldrich
グリセロールエトキシレート
average Mn 1,000
別名:
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
グリセロールエトキシレート, average Mn ~1,000
形状
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
粘度
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
ヒドロキシル価
160‑177
転移温度
softening point −6-(−4) °C
溶解性
H2O: soluble
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI Key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリエステル、ポリウレタン、ポリエーテルの架橋剤です。
特徴および利点
ポリマーの柔軟性に関与します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
441864-5ML:
441864-BULK:
441864-250ML:
441864-1L:
441864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。