416177
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~1,014
別名:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~1,014
屈折率
n20/D 1.472
密度
1.1 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI Key
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
444.2 °F - closed cup
引火点(℃)
229 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
416177-VAR:
416177-250ML:
416177-BULK:
416177-1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)