Merck
418749
Sigma-Aldrich
ペンタエリトリトールプロポキシラート(17/8 PO/OH)
average Mn ~426
別名:
ペンタエリスリトールプロポキシラート(5/4 PO/OH)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C[CH2[OCH2CH(CH3)]nOH]4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~426
屈折率
n20/D 1.464
bp
>300 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
InChI Key
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタエリトリトールプロポキシラート(5/4 PO/OH)はペンタエリスリオールベースの分岐ポリマーであり、規則正しい高回折分解能の結晶を生成するための結晶化剤として使用することができます。
アプリケーション
ペンタエリトリトールプロポキシラートは、リン酸輸送体(PiPT)および凝集抑制タンパク質A(AgsA)の結晶化用リザーバー液中で沈殿剤として使用される可能性があります。 また、また、ファイトスルフォカイン(PSK)受容体PSKRと体細胞胚形成受容体様キナーゼ(SERK)の複合体のリザーバー液としても使われる可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
418749-BULK:
418749-500ML:
418749-1L:
418749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal structure of a eukaryotic phosphate transporter.
Pedersen BP, et al.
Nature, 496(7446), 533-533 (2013)
Allosteric receptor activation by the plant peptide hormone phytosulfokine.
Wang J, et al.
Nature, 525(7568), 265-265 (2015)
Multiple oligomeric structures of a bacterial small heat shock protein.
Mani N, et al.
Scientific Reports, 6(7446), 24019-24019 (2016)
Pentaerythritol propoxylate: a new crystallization agent and cryoprotectant induces crystal growth of 2-methylcitrate dehydratase.
Gulick A, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 58(2), 306-309 (2002)